Imprimer
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le methanol, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
4.80621.9030EA 0 EUR
4.80621.9030 4.80621.9010
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le methanol, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
ADR: 3,II