Imprimer
Benzo[a]acridine
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOBCR-157EA 1840 EUR
PROOBCR-157
Benzo[a]acridine
Benzo[a]acridine
Formule: C₁₇H₁₁N
Numéro CAS: 225-11-6
EINECS: 205-929-7