Dibenzo[a,i]acridine
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₁H₁₃N |
Numéro CAS:
226-92-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...