Imprimer
VWR®, Pointes à filtre
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
613-0984EA 94.1 EUR
613-0984 613-0985 613-0986 613-0988 613-0989 613-0991 613-0992
VWR®, Pointes à filtre
Pointes de pipettes
PP transparent, stérile
  • Les embouts stérilisés par faisceau électronique sont exempts d'ADN, de DNase et de RNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines
  • Les racks robustes et traçables sont faciles à saisir grâce à leurs clips ergonomiques
  • Les boîtes de recharge (y compris les racks) disposent d'un loquet à bascule pour une ouverture et une fermeture d'une seule main, d'un couvercle réversible avec rebord, d'un raccord affleurant et d'un clip pour stabiliser les racks
Attention: SC: Pipette monocanal / MC : Pipette multicanaux
Pour plus d'informations sur la compatibilité, veuillez contacter le service client Avantor.