Ces vêtement sont fabriqués en Tyvek®, un tissu composé de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
- Tissu très faiblement pelucheux
- Fermeture éclair et rabat Tyvek® pour une protection optimale
- Capuche 3 pièces et soufflet pour un meilleur ajustement
- Ajustement élastique au niveau du visage, des poignets, des chevilles et élastique collé autour de la taille
- Surchaussures intégrées composées de matériau du vêtement avec semelle à revêtement maximisant la friction pour offrir de meilleures propriétés antidérapantes
- Coutures internes piquées pour contribuer à réduire la contamination de l'intérieur vers l'extérieur du vêtement
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
- Robustes, mais légères (<250 g par vêtement)
Les applications types comprennent l'industrie pharmaceutique, les laboratoires et les produits cosmétiques, optiques et électroniques.
Couleur : blanc
Poids : 41,5 g/m²
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2 ; Cat. III
Cdt: 25 per box, individually packed.