Imprimer
Flacons de scintillation, Chromacol™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-3478EA 516 EUR
CRMA20-EPSVCPE
Flacons de scintillation, Chromacol™
Le fond de ces flacons de scintillation offrent l'effet parasite le plus bas et bénéficient d'une très grande clarté optique. L' effet parasite au fond est inférieur ou égal à 13 CPM, par rapport à une moyenne de 16 - 65 CPM pour les produits concurrents. En outre, ces flacons présentent un niveau de bruit de 2,28 et un facteur d'indice de trempe de 349.