Imprimer
Bouchons d'oreilles réutilisables, Clarity®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Clarity®
111-1386EA 54.16 EUR
111-1386
Bouchons d'oreilles réutilisables, Clarity®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
La conception SMT (Sound Management Technology™) bloque les fréquences basses et moyennes tandis que les fréquences élevées (voix, signaux, alarmes) sont audibles de façon plus naturelle avec une distorsion moindre.
  • Sans isolement de l'utilisateur grâce à une communication améliorée
  • Conception à quadruple soufflets hermétique et confortable dans le conduit pour un confort quotidien
  • Cordelette tissé qui réduit la transmission des sons lors du port des bouchons d'oreilles
  • Boîtier réutilisable avec crochet de fixation à la ceinture, un tablier, un sac ou autre outil de travail
Ces bouchons à faible atténuation sont dédiés aux environnements à sonorité usuelle de 95 dB ou moins.
SNR: 22 dB
Certifications: EN 352-2