Imprimer
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
421501JEA 651 EUR
421501J
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Albumine de qualité standard pour applications de base, produite par choc thermique dans de l'acide caprylique.
  • 5% d'humidité