Imprimer
Jerricane de sécurité
Fournisseur: SCAT Europe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
590-0546EA 194 EUR
590-0546
Jerricane de sécurité
Bidons de sécurité
En HDPE.
Ces bidons pré-équipés de bouchons de sécurité pour la collecte de déchets apportent une solution complète pour la protection des personnes et de l'environnement.
Bidons de collecte avec bouchon de sécurité SafetyWasteCap et filtre à charbon actif.
Système prêt à l'usage
Filtre à charbon actif taille S bloquant 99 % des vapeurs.
Bidons de collecte en PE-HD noir conducteur avec entonnoir et flotteur indicateur de niveau.
Adapté à l'usage dans les zones à risques d'explosion
Flotteur indicateur de niveau intégré
Entonnoir avec tamis de récupération amovible.
Bidons de collecte en PE-HD noir conducteur avec entonnoir et bac de rétention.
Bac de rétention recommandé en cas de bidon sans flotteur indicateur de niveau
Évite le déversement sur le sol en cas de trop-plein
Bac de rétention très léger
Bidons de collecte en PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle.
Version économique adaptée à la plupart des solvants
Entonnoir avec bouchon à rotation libre
Tamis de récupération amovible.