Imprimer
Lunettes-masque autoclavables pour salles propres
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
111-0614EA 40.2 EUR
111-0614
Lunettes-masque autoclavables pour salles propres
Lunettes-masques
Ces lunettes-masque légères pour salles propres sont adaptées aux environnements ISO de classe 4.
  • Corps souple en thermoplastique avec verres en polycarbonate résistant
  • Lanière avec boucles en polypropylène
  • Ventilation indirecte à la base
  • Autoclavage à +121 °C
Pour environnements ISO de classe 4.
Certifications: Classe optique 1 selon la norme EN 166:2001
Conditionnement: En salles propres NEBB certifiées ISO classe 4 (classe 10). Une pièce par sachet en PE.