Imprimer
VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
609-0054EA 38.5 EUR
609-0054
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
  • Capacité de minuterie : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes (décompte)
  • Un écran LCD affiche l'heure du jour en heures, minutes, secondes
  • AM/PM, date et jour de la semaine
  • Temps fractionné cumulé
  • L'alarme sonore retentit pendant une minute
  • Joint torique et boîtier en plastique résistant aux chocs, pour une utilisation en laboratoire et usine
  • Étanche jusqu'à une pression de trois atmosphères