Imprimer
VWR®, Baromètre de précision
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
628-0041EA 228 EUR
628-0041
VWR®, Baromètre de précision
Baromètres
Ce baromètre à triple échelle permet une mesure sensible de la pression atmosphérique. Nickel-chrome anticorrosion.
  • Trois graduations distinctes
  • Pointeur réglable pour indiquer les changements
  • Temps de réponse pour passer de 1 à 4 heures
Certifications: Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: fourni avec une vis de réglage pour l’altitude (à utiliser jusqu’à 1000 mètres), support de bureau à encoches, fixation murale et certificat d’étalonnage Traceable®.