Imprimer
Thermomètre numérique, format de poche, Traceable®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2010EA 141 EUR
VWRI620-2010
Thermomètre numérique, format de poche, Traceable®
Ce petit thermomètre léger (113 g) et résistant aux chocs est conçu pour un fonctionnement simple en usine et sur le terrain.
  • Deux sondes permettent de contrôler deux événements simultanément
  • Le commutateur à trois positions indique la sonde 1, la sonde 2 ou la mise hors tension
  • Plage étendue, réponse rapide et fonctionnement avec un seul commutateur
L×P×H: 76×25,4×127 mm
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Fourni avec deux sondes de type K avec câble de 120 mm, une pile neuf volts et un certificat Traceable, conformément aux normes NIST.
Attention: Valeurs valides pour sondes de type K incluses. Le thermomètre peut mesurer des températures comprises entre –40 et +1200 °C avec des sondes adéquates qui doivent être commandées séparément.