Imprimer
Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in 1% nitric acid with 0,6% tartaric acid (de Sb) étalon mono-élément pour ICP-MS
Fournisseur: SPEX CertiPrep
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JOBICLSB7-2YEA 694 EUR
JOBICLSB7-2Y JOBIJYICP-SB
Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in 1% nitric acid with 0,6% tartaric acid (de Sb) étalon mono-élément pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.