Imprimer
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MOLEM42306493EA 0 EUR
MOLEM42306493
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Poids moléculaire: 776,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036695
Numéro CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III