Imprimer
Voile d'hygiène pour salles propres, BioClean Softflow™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean®
113-8157EA 82.6 EUR
113-8157
Voile d'hygiène pour salles propres, BioClean Softflow™
Masques Masques pour salles propres
Ce voile léger, non stérile, avec embout nasal et lien pour la tête est fabriqué grâce à une technique de liaison par ultrasons. Fabrication en environnement salles propres.
  • Voile en matériau non tissé thermabond à faible peluchage
  • Liant en polyester blanc hydrolié et tubulaire boucle de la tête de polyester
  • Embout nasal en aluminium flexible recouvert de plastique
  • Sans latex
Pour salles propres de classe ISO 4.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994.
Cdt: 100 voiles par double sache.