Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre pistolet infrarouge avec faisceau laser
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2101EA 253 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Thermomètre pistolet infrarouge avec faisceau laser
Thermomètres Thermomètres numériques
Cette unité légère prend des lectures dans les liquides et les solides en 1 seconde. Le faisceau laser permet une observation parfaite de la température cible dans les secteurs du pétrole, de l’électronique, des installations et à l’extérieur. Le thermomètre fournit également des lectures moyennes et différentielles.
  • Champ de vision de 8:1
  • Émissivité réglable comprise entre 0,3 et 1,0
  • Rétroéclairage, fonction « HOLD » de gel des données, indicateur de batterie faible, bouton °C/°F
  • Mémoire maximum/minimum pouvant stocker jusqu’à neuf valeurs
  • Alarme sonore de température élevée/basse
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Livré avec une dragonne, un boîtier de transport à doublure souple, une pile de 9 volts et un certificat d’étalonnage Traceable®.