Imprimer
VWR® VisiLight® T-LED, Éclairage de travail LED
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® VisiLight®
631-0995EA 541 EUR
631-0995
VWR® VisiLight® T-LED, Éclairage de travail LED
Éclairages Éclairage LED
Ces lampes LED offrent une alternative aux éclairages halogène avec des LED et une durée de fonctionnement de 50 000 heures environ.
  • Réglage électronique de la luminosité avec fonction de mémoire
  • Éclairage homogène sans scintillement
  • Concept 'modul-LED' permet de changer rapidement de modules, avec des optiques et des couleurs différentes
  • Bras flexibles pour un positionnement simple
H×Ø (cone): 142×160 mm.
Ø (optics): 19,7 mm.
Informations de commande: Supplied with two LED modules (pure white, with 3 W spot optic) and a multi-adapter power supply (EU, UK, US). Other light options (diffuse, flood) are available separately.