Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Agitateur magnétique avec démarrage automatique
Fournisseur: VWR Collection
Cet agitateur compact et puissant Le démarrage est automatique lorsqu'un bécher est placé sur la plaque supérieure anticorrosion. L'agitation s'arrête lorsque le bécher est retiré, mais le réglage reste identique pour une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. Le faible poids d'activation (±50 g) permet d'agiter automatiquement de petits échantillons. Ne se met en fonction qu'en cas de besoin, ce qui permet une économie d'énergie et offre une sécurité accrue en s'arrêtant automatiquement une fois l'échantillon retiré.
  • Démarrage et arrêt automatiques
  • Reproductibilité garantie
  • Économie d'énergie
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur magnétique avec démarrage automatique, prise EU 1 444-2856
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Agitateur magnétique avec démarrage automatique
Capacité de mélange max. H₂O (ml) 1000
Gamme de vitesse (min-1) 100 - 1200
Matériau de la plaque Aluminium
Plaque, Lxl (mm) Ø 114
Ø×h (mm) 165×137
Poids (kg) 2,0
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité