Imprimer
VWR®, Loupes de lecture à LED
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-1067EA 21.1 EUR
630-1067 630-1065
VWR®, Loupes de lecture à LED
Loupes
Ces loupes avec éclairage conviennent à un usage quotidien.
  • Éclairage LED
  • Choix de forme carrée ou ronde
  • Plusieurs agrandissements en fonction du modèle
Informations de commande: Deux piles sont requises, mais non fournies.