Imprimer
Seringues vésicales et de nettoyage des plaies, avec embout cathéter, Omnifix®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Omnifix® Solo
720-2526EA 3.4 EUR
720-2526
Seringues vésicales et de nettoyage des plaies, avec embout cathéter, Omnifix®
Seringues Seringues médicales
En PP, 3 pièces, obturateur à piston au fonctionnement souple, sans latex naturel, avec joint d'étanchéité double et cylindre ultra-transparent.
  • Graduation indélébile parfaitement lisible
  • Butée de piston sûre
  • Embout cathéter  centré
  • Sans latex ni PVC