Imprimer
Filtres de perfusion, Sterifix® Paed
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sterifix® Sterifix® Paed
720-2580EA 971 EUR
720-2580
Filtres de perfusion, Sterifix® Paed
Perfusions
Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
  • Rétention bactérienne et particulaire
  • Séparation de l'air indépendamment de la position
  • Débit (Aqua dest.) > 10 ml/min
  • Embouts Luer-Lock