Imprimer
Robinets multiples, Discofix®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Discofix®
BRAU4098501EA 224 EUR
BRAU4098501 BRAU4095146 720-2573 720-2579 BRAU4098080 BRAU4098102 720-2574 BRAU4098218
Robinets multiples, Discofix®
Perfusions
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
  • Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
  • Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
  • Exempts de latex et de PVC