Bien plus qu'un couvercle, ces films en polyester d'une épaisseur de 77,5 µm assurent une bonne étanchéité autour de chaque puits, minimisant ainsi l'évaporation, évitant les éclaboussures et la contamination entre les puits, et éliminant les effets « effets de bord » dans les tests ELISA sensibles. Les films en polyester peuvent également être utilisés avec plaques de culture tissulaire pour le stockage à court terme, les incubateurs et le confinement des déchets biologiques.
- Plage de températures de fonctionnement entre –40 et +120 °C.
- Disponibles sous forme stérile et non stérile
- Non perforable