Imprimer
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
422351SEA 825 EUR
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Produit d'une pureté supérieure à celle des produits de qualité standard ou de fraction V de Cohn. Il ne contient aucune des globulines qui interfèrent dans de nombreux dosages.
  • Humidité : 4,5%
  • Cendres : 1,5%