Imprimer
Votre recherche pour: Huile silicone
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Référence Produit: (1.09762.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Huile silicone 550 pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Huile silicone, 100 cSt 47 V 100
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Huile silicone, 20 cSt
Référence Produit: (84539.290)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Huile silicone, 500 cSt
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (24610.363)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Utilisable à des températures comprises entre 100 et 200 °C.
UOM: 1 * 5 L
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Huile silicone, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point_boiling point apparatuses
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Usable temperature range: 25 to 250 °C (open system) and 25 to 315 °C (closed system)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Huile silicone température élevée
Référence Produit: (HACH126936)
Fournisseur: Hach
Description: Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
UOM: 1 * 15 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Silicone oil is used as a calibration media in temperature controlled baths in laboratories due to its good thermal characteristics and low flammabili...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom