Imprimer
Casques, protections antibruit, Thunder®
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-0739EA 30.02 EUR
DALL1010970 DALL1011600
Casques, protections antibruit, Thunder®
Ces casque diélectriques conviennent à tous les lieux de travail, particulièrement les environnements électriques. Leur technologie Air Flow Control™ unique assure une atténuation optimale sur toutes les fréquences. Les protections auditives sont livrées avec un serre-tête ou en version montable sur casque (avec une paire d'adaptateurs) pour une utilisation avec un grand nombre de casques.
  • Serre-tête aéré intérieur qui minimise la pression sur la tête, et s'avère plus respirant dans les climats chauds et humides (T2 et T3 uniquement)
  • Serre-tête extérieur non déformant qui supporte les traitements durs dans les lieux de travail les plus difficiles
  • Coussinets d'oreilles à clipser pour un remplacement rapide et facile
  • Modèle à monter sur casque: les coquilles se positionnent pendant l'utilisation et reviennent en place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
Suitable for use in all workplaces, especially in electrical environments.
SNR: 29 dB (T1H)
SNR: 30 dB (T1/T2H)
SNR: 31 dB (T1F)
SNR: 33 dB (T2)
SNR: 36 dB (T3)
Poids: 186 g (T1); 196 g (T1F), 198 g (T1H), 231 g (T2); 238 g (T2H); 306 g (T3)
Certifications: EN 352-1