Imprimer
Votre recherche pour: Tamis pour broyeurs
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Tamis, pour broyeur, système POLYMIX® PX-MFC 90D, Tamis, acier inoxydable 1.4034, Mailles: 5,00 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis annulaires, trous coniques, Mailles: 1,00 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis distants, trous coniques, Mailles: 0,75 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis inférieur, orifices coniques, Mailles: 0,50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier, Ring sieves, trapezoid holes, Mailles: 1,50 mm, Ø: 70 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis 180°, orifices trapézoïdaux, Mailles: 2,00 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Titane, Tamis annulaire, trous coniques, avec rebord renforcé, Mailles: 0,75 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Ring sieve, trapezoid holes, with strengthened edges, Mailles: 1,50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis inférieur, orifices carrés, Mailles: 8,00 mm
Fournisseur: IKA
Description: Tamis de broyeur, Stainless steel sieve, 0,50 mm
Référence Produit: (412-2354)
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Acier inoxydable, Tamis inférieur, orifices coniques, Mailles: 0,50 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Tamis de broyeur, Tamis inférieur, orifices trapézoïdaux, Mailles: 0,75 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom