Imprimer
Votre recherche pour: Tapis de sol fixes
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les tapis permanents sont installés pour fournir le plus haut niveau de propreté. Leur durée de vie dépend du volume et du degré de propreté des chaus...
Référence Produit: (590-0346)
Fournisseur: Bohlender
Description: Tapis en matériau dissipateur d'électricité statique avec câble de mise à la terre monté en permanence, comprenant un clip pour la connexion à la terr...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: Le tapis déroulant Nomad™ Aqua Textile 85 est un tapis d'entrée haute performance avec un support en PVC antidérapant sans phtalates pour les applicat...
Fournisseur: 3M
Description: Le tapis déroulant Nomad™ Aqua Textile 65 est un tapis d'entrée haute performance conçu pour les applications à trafic moyen.
Fournisseur: 3M
Description: Le tapis déroulant Nomad™ Aqua Textile 45 est un tapis d'entrée haute performance doublé de PVC antidérapant pour les applications à faible trafic.
Fournisseur: 3M
Description: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Référence Produit: (NEWPFLME175)
Fournisseur: NEW PIG
Description: Clean and sanitise shoes and prevent contamination from entering controlled areas with this disinfecting footbath.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: 3M™ Nomad™ terra heavy traffic entrance matting 8250 is a coiled vinyl scraper mat suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high ...
New Product
Fournisseur: 3M
Description: Le tapis d'entrée à trafic moyen Nomad™ Terra 6050 est un tapis en vinyle à endos adapté à une utilisation dans les zones intérieures à trafic moyen.
Référence Produit: (DYCECZ06/BM60045GR)
Fournisseur: DYCEM
Description: This non-slip mat prevents the movement and loss of small components used in laboratories to stabilise fragile equipment. Approved for use in all clas...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
Description: Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Fournisseur: DYCEM
Description: Specially designed mat to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. It effectively attracts, collects and retains contaminatio...
Référence Produit: (DYCECC02/06/1BLAU)
Fournisseur: DYCEM
Description: This ProtectaMat is a high performance contamination control zone which effectively attracts, collects and retains foot and wheel borne contamination,...
UOM: 1 * 1 Un.
Fournisseur: DYCEM
Description: These floating floor mats are high performance, antimicrobial loose-laid mats offering many benefits without the need for permanent installation. A fl...
Référence Produit: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Fournisseur: DYCEM
Description: These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM: 1 * 2 m²
Fournisseur: DYCEM
Description: CleanZone is a high performance contamination control flooring suitable for light wheeled traffic and heavier pedestrian flows. It is washable and a mos...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom