Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons à usage clinique
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: DELTALAB
Description: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Fournisseur: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Description: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Référence Produit: (SCIL2200001)
Fournisseur: HYSERVE GMBH & CO. KG
Description: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 40 Tests
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Référence Produit: (HERE1032018)
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
Description: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 Pce
Référence Produit: (MURRL602/01)
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
Description: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PMPC826-WC)
Fournisseur: PURITAN MEDICAL
Description: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 Pce
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
Description: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Référence Produit: (DIUKCM600-10)
Fournisseur: DISTRIBUTOR UK
Description: Applicator sticks, Longueur: 150 mm, Ø: 2 mm
UOM: 1 * 1.000 Pce
Référence Produit: (SAFID3794)
Fournisseur: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Description: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom