Imprimer
Tampons de charge pour gel d'ADN
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AC10098EA 0 EUR
OMEGAC10098
Tampons de charge pour gel d'ADN
Le tampons de charge pour gel d'ADN doivent être mélangés avec des échantillons contenant de l'ADN pour faciliter le chargement des échantillons dans les puits pour électrophorèse horizontale et verticale sur agarose et polyacrylamide. Les tampons de charge 10X se composent de 0,21% de bleu de bromophénol, 0,21% de xylène cyanol FF, 0,2M EDTA, pH 8,0, et 50% de glycérol dans de l'eau de qualité biologique moléculaire. Les tampons de charge 6X se composent de 0,03% de bleu de bromophénol, 0,03% de xylène cyanol FF, 60 mM EDTA, pH 7,6, et 60% de glycérol dans de l'eau de qualité biologique moléculaire.
EDTA in the buffer terminates the reactions containing enzymes that require magnesium or calcium. The addition of 1 volume of DNA gel loading buffer to 9 or 5 volume of sample increases the density of the sample and gives it colour, thus facilitating loading. In addition, the two dyes migrate in the same direction as the nucleic acids, serving as rough indicators of the electrophoretic progress.