Imprimer
Cuves à coloration selon Coplin, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-2508EA 273 EUR
631-2508
Cuves à coloration selon Coplin, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
En verre sodo-calcique
  • Parois de verre épais et large base pour une stabilité accrue
  • Requiert un faible volume de réactif
  • Capacité d'environ 65 ml
Cette cuve à coloration avec couvercle en verre permet d'accueillir cinq lames standard 76×26 mm verticalement ou dix lames dos à dos.