Imprimer
Aiguilles de sécurité hypodermiques, Needle-Pro®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Needle-Pro®
720-1909EA 82.9 EUR
720-1909
Aiguilles de sécurité hypodermiques, Needle-Pro®
Aiguilles pour seringues
Canule en acier inoxydable, gaine et embout en PP. Les dispositifs hypodermiques Needle-Pro® sont spécifiquement conçus pour minimiser le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Confirmation visuelle et sonore lors du placement correct de l'aiguille avec technique simple à une main, afin de prévenir le risque de positionnement de la main du praticien devant l'aiguille.
  • Conçues pour une technique de piqûre classique sans autre étape
  • Dispositifs à embout Luer Slip 26 - 30G compatibles avec les seringues à embout Luer Slip
  • Dispositifs à embout Luer Lock et Luer Slip 18 - 25G compatibles avec les seringues à embout Luer Slip et Luer Lock
Certifications: Conformes à la norme ISO 7864. Code couleur de l'embout conforme à la norme ISO 6009.