Imprimer
Votre recherche pour: Outils de dispersion
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
promo
Référence Produit: (710-0953)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Outils de dispersion, Bague d'étanchéité Johnny pour lames, autoclavable, à utiliser avec le système de fixation pour plaque Steri-Blostev 12
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Description :
EC - version EasyClean pour un nettoyage ou une stérilisation le/la plus simple possible (standard)
/2 - rotor/stator av...
Fournisseur: KINEMATICA
Description: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Référence Produit: (431-0205)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Élément de dispersion, PT-DA 20/2EC-E192, Pour appareil: PT 4000, Vitesse: 27 m/s, Ø rotor/stator: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Type N: Les matériaux en contact avec le milieu sont le PTFE et l'acier inoxydable AISI 316L, adaptés aux solvants et aux substances abras...
Fournisseur: IKA
Description: Les éléments de dispersion en plastique à usage unique sont parfaits pour les applications n'autorisant aucune contamination croisée. Les éléments de ...
Fournisseur: IKA
Description: Élément de dispersion, D 60, Stator/Rotor Ø: -/60 mm, Volume: 2 - 30 l
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Référence Produit: (WITGDH.WHG02108)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Outils de dispersion, Homogeniser tool, HT1008, Pour: HG-15A, WiseTis®, Ø rotor/stator: 8,0/6,1 mm, Longueur: 138 mm, Volume: 1 - 50 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom