Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Kits pour visiteurs
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/53/18989453.jpg
Ces vêtements de laboratoire pour visiteurs conviennent à la plupart des morphologies. Dimensionnés pour répondre aux normes de protection faible contre les liquides, particules fines ou agents chimiques et conformes aux EPI classe 1 des risques mineurs, ils satisfont les besoins ponctuels lorsqu'une tenue complémentaire est nécessaire. Les liens élastiques peuvent contenir du latex.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Trier par:
Référence Produit: (113-0675)
Marques :  GM-EQUIPEMENT
Description:   Ce kit visiteur est composé d'un masque blanc 1 pli en papier (16 g/m²) avec élastique à chaque extrémité, une paire de surchaussures bleues en PE (ép...
UOM:  1 * 100 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 1  de 1