Imprimer
Boîtes d'expédition pour lames de microscopie
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
631-1515EA 27.3 EUR
631-1515 VWRU82003-431
Boîtes d'expédition pour lames de microscopie
Pochettes d'expédition pour lames de microsopie
Ces boîtes sont conçues pour expédier ou stocker des lames de microscopie; elles conviennent également à leur coloration.
  • Paroi interne avec encoches pour bien séparer les lames, ce qui permet de les retirer plus facilement
  • Fermeture sécurisée pour protéger les lames; ouverture latérale
  • Assortiment de couleurs (rouge, jaune, bleu, violet, orange), permettant d'identifier les boîtes plus facilement