Imprimer
Votre recherche pour: Étalons pour la mesure de conductivité
43  résultat(s)
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Grâce à leur conditionnement en sachet, les étalons de conductivité sont pratiques; simples à utiliser, ils garantissent des résultats précis et fiabl...
Fournisseur: Merck
Description: Conductivity standard, Supelco®, 50000 μ S/cm, Température de réference: 25 °C
Fournisseur: Merck
Description: Conductivity standard, 75 µmhos/cm
Référence Produit: (CRM498-100G)
Fournisseur: Merck
Description: pH/Conductivity CRM - clay soil
UOM: 1 * 100 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Gamme complète d'étalons certifiés, de valeurs comprises entre 1,3 et 500000 µs pour remplir tous les critères de l'analyse électrochimique.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: KCl 0,01 mol/L, VWR®, 1,41 mS/cm, Température de réference: 25 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Avantor met à disposition une gamme complète d'étalons de conductivité comme matériaux de référence certifiés, à utiliser principalement pour l'étalon...
Référence Produit: (85645.260)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Directement rattaché à NIST, testé et certifié par rapport à ISO 17025 et ISO 17034.
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (PRLS87180.260)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Étalon de conductivité 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl), VWR®, Température de réference: 25 °C
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: WTW
Description: Kit de contrôle 6R/SET/LAB1 pour conductimètres
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Référence Produit: (60131-500ML)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Étalon de conductivité 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl), Température de réference: 25 °C
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (KNICCS-C15K/500)
Fournisseur: KNICK
Description: Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Hach
Description: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Référence Produit: (KNICCS-C1413K/500)
Fournisseur: KNICK
Description: KCl solution, 1,413 µS/cm , Température de réference: 25 °C
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (KNICCS-C12880K/500)
Fournisseur: KNICK
Description: Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use, 12880 µS/cm
UOM: 1 * 500 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom