Imprimer
Votre recherche pour: Étalons pour l'analyse environnementale
611  résultat(s)
SearchResultCount:"611"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Solution-étalon DCO, Supelco®, 400 mg/L, : N/A, Pour les kits de test: 1.14690; 1.14541; 1.14691, Gamme pH: 3 - 5
Référence Produit: (CRM47993)
Fournisseur: Merck
Description: BTEX Mix, High concentration, Supelco®, Certified reference material, 2000 µg/ml each component in methanol, : N/A, Ampoule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (36989-2ML)
Fournisseur: Merck
Description: PCB standard solution 7, Supelco®, Analytical standard, 10 mug/mL in isooctane, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Fournisseur: Merck
Description: TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix, Supelco®, Certified reference material, 15 µg/ml each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone), : N/A, Ampoule of 3 x 1 mL
Fournisseur: Merck
Description: Alkalinity, CaCO3 Calibration Standard, Supelco®, Certified reference material, 1000 mg/l, : N/A
Référence Produit: (CRM47933)
Fournisseur: Merck
Description: EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix A (without gases), Supelco®, Certified reference material, 200 µg/ml each component in methanol, : N/A, Ampoule of 1 mL
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: Merck
Description: Surfactant (MBAS) calibration standards, Supelco®, Certified reference material, 1000 mg/l, : N/A
Référence Produit: (QC1297-20ML)
Fournisseur: Merck
Description: Demand - Constant Value, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Référence Produit: (SQC016-10G)
Fournisseur: Merck
Description: Dioxin and Furans in Soil, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 10 g
Référence Produit: (PE3136-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: Minerals in Seawater - Whole Volume - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (QC3074-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: Hardness/TSS - Whole Volume, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (CRM090-100G)
Fournisseur: Merck
Description: Nutrients - Clay Soil, Supelco®, : N/A, Pkg of 100 g
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (48906.)
Fournisseur: Merck
Description: EPA TCL Benzidines Mix, Supelco®, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SQC026-100G)
Fournisseur: Merck
Description: TPH in Soil, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (48469.)
Fournisseur: Merck
Description: EPA 8270 Organophosphorus Pesticides Mix, Supelco®, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in hexane: acetone (80:20), : N/A
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (QC1194-1EA)
Fournisseur: Merck
Description: Settleable Solids - WP, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 611
no targeter for Bottom