Imprimer
Votre recherche pour: Tampons de culture de tissus
49  résultat(s)
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Formulation de Dulbecco sans calcium ni magnésium.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cell culture buffer, TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
Référence Produit: (K813-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cell culture buffer, PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (392-0442)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Phosphate Buffered Saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate and potassium chloride. PBS helps to maintain a cons...
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Biowest
Description: These irrigating buffers and salt solutions are sterile, physiological balanced solutions intended for use in the maintenance of mammalian cells, wher...
Référence Produit: (HYCLSH30237.01)
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPE...
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ALEXENZ-33802)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Wash Buffer Salts can be used in tissue preparations, immunohistochemical staining procedures and in assays that require HRP-linked detection reagents...
UOM: 1 * 3 L
Référence Produit: (OXOIBR0014G)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Cell culture buffer, Phosphate buffered saline tablets
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: Balanced salt solutions for cell culture applications.
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications, (liquid form).
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications (powder form).
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Sterile and endotoxin-free PBS for use with TLRgrade™ or endotoxin-free grade reagents.
Fournisseur: Corning
Description: Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is a buffer used to maintain a physiological pH for cells maintained in non-CO₂ atmospheric conditions.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom