Imprimer
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Votre recherche pour: Tampons d'électrophorèse
217  résultat(s)
SearchResultCount:"217"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.06177.2500)
Fournisseur: Merck
Description: Tampon de migration, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
Référence Produit: (1.06023.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Tampon de migration, TAE tampon 10x pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampons de lavage, conviennent parfaitement pour une utilisation dans les applications telles que le transfert Western et les tests ELISA. Permet d'él...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon TBE est conçu pour les techniques d'électrophorèse d'ADN avec de l'acrylamide et de l'agarose. Les tampons sont disponibles sous forme de co...
Référence Produit: (0804-4L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon SSC est un tampon d'hybridation pour les transferts Northern et Southern.
UOM: 1 * 4 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le TAE est un tampon très souvent utilisé pour les applications d'électrophorèse sur gel d'agarose nécessitant une résolution et une séparation élevée...
Référence Produit: (444057Y)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solution irradiée à utiliser dans les cellules de lavage.
UOM: 1 * 10 L
Référence Produit: (0973-50ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM: 1 * 50 mL
Référence Produit: (E442-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampon de migration, TBE tampon10x (TRIS-borate-EDTA ), Solution aqueuse 10x concentrée
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (J373-4L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Washing buffer, PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
UOM: 1 * 4 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ce tampon est un système de composants simple et unique pour le transfert rapide et efficace de protéines à partir de gels SDS-PAGE sur membranes pour...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Gentle ReView™ Stripping Buffer is a mild, yet effective method for stripping primary and secondary antibodies from PVDF or nitrocellulose membranes.
Référence Produit: (437117K)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Concentré irradié de PBS, il convient au lavage des cellules après dilution.
UOM: 1 * 10 L
Référence Produit: (M197-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: 4X concentrated buffer solution (1,5 M Tris, pH 8,8 and 0,4% SDS). Used for preparation of standard acrylamide:bis-acrylamide gels as well as preparat...
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampons de migration pour les deux électrophorèses avec gel des protéines 1-D et 2-D.
Référence Produit: (E715-1L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon phosphate salin (PBS) avec 0,05 % de Tween® 20, pH 7,5 est une concentration 1× prête à l'emploi.
UOM: 1 * 1 L
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 217
no targeter for Bottom