Imprimer
Votre recherche pour: Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
54  résultat(s)
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
Référence Produit: (1.19302.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Conçu pour rassurer l'utilisateur sur la précision et la fiabilité du colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.14962.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®, Spectroquant®
UOM: 1 * 25 Tests
Fournisseur: Merck
Description: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 10 ml Ampoules, Info cdt: Set of colours B, BY, Y, GY, R
Fournisseur: Merck
Description: Colour standard, 100 Pt-Co, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Pour l'étalonnage du spectrophotomètre selon la Ph.Eur.
Fournisseur: Merck
Description: Les solutions Spectroquant® CombiCheck sont des étalons à paramètres multiples prêts à l'emploi pour diverses applications utilisant le système de tes...
Référence Produit: (86293-1SET-F)
Fournisseur: Merck
Description: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Info cdt: Set of colours BY
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Merck
Description: Color Reference Solution acc. to APHA, Supelco®, Ampoule, Info cdt: Set of 20 × 2 ml 20 standard solutions
Référence Produit: (71983-100ML-F)
Fournisseur: Merck
Description: Color Reference Solutions BY7, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (83951-1SET-F)
Fournisseur: Merck
Description: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Info cdt: Set of colours B
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (1.19301.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Gamme complète de réactifs et d'étalons en solution décrits aux chapitres 2 et 4 de la pharmacopée européenne actuelle.
Tous ces produi...
Référence Produit: (QC1126-20ML)
Fournisseur: Merck
Description: Colour standard, Color-WP, Supelco®
UOM: 1 * 20 mL
Référence Produit: (1.08159.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom