Imprimer
Autoclavable bags, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Corning®
GOSSSA33-04EA 374 EUR
GOSSSA33-04
Autoclavable bags, Corning® Gosselin™
Sachets Sacs à déchets
These PP bags have a thickness of 40 µm.
  • Transparent
  • Thermal resistance of 134 °C
Different versions available.
Attention: Pour résister à l'autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.