Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Critère
        Rechercher par Cell Culture Media Type
      Produits Stockés chez VWR (8)
  • Fournisseur
  • Affiner par Fournisseurs
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Suppléments et additifs pour milieux de culture de tissus"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"81"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Extrait de levure
Référence Produit: (0458-50G)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Référence Produit: (BDAA354261)
Fournisseur:  Corning
Description:   Collagène VI
UOM:  1 * 500 µG
Fournisseur:  Corning
Description:   Facteurs de croissance épidermique
Fournisseur:  Corning
Description:   Transforming Growth Factor-β (TGF-β)
Fournisseur:  Corning
Description:   Interleukin-2 (IL-2)
Fournisseur:  Corning
Description:   Matrice de membrane basale Corning® Matrigel®
Référence Produit: (BDAA354256)
Fournisseur:  Corning
Description:   Osteopontin
UOM:  1 * 50 µG
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 81
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Suivant