Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs de titration
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   La gamme Aquastar™ comporte des réactifs pour le dosage de l'eau par titrage selon Karl Fischer, pour un large éventail de substrats et de méthodologi...
Marques :  Merck
Description:   Comprimés tampon-indicateur pour déterminer le degré de dureté de l'eau au moyen de solutions Titriplex® 1 * 500 Tablet
Référence Produit: (1.09914.0001)
Marques :  Merck
Description:   Solution d'iodure/iodate for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Marques :  Merck
Description:   Bromure-bromate en solution for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Marques :  Merck
Description:   Solution de Wijs pour la détermination de l'indice d'iode c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Marques :  Merck
Description:   Solution de Hanus pour le dosage de l'indice d'iode c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Marques :  Merck
Description:   Titriplex® IV en solution pour le titrage des métaux c (DCTA Na2) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Marques :  Merck
Description:   Solution tampon ammonium pour la complexométrie (ammonium chlorure/ammoniaque) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 48
  1  2  3  4  5  6  Suivant