Imprimer
Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Votre recherche pour: Réactifs pour acides nucléiques
626  résultat(s)
SearchResultCount:"626"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Lipid removal agent is a synthetic adsorbent of crystalline calcium silicate hydrate which is used for removing lipids and endotoxin from plasma or aq...
Référence Produit: (30-2010)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: TriFast™ est un réactif complet prêt à l'emploi pour l'isolement simultané de l'ARN, de l'ADN et des protéines à partir d'échantillons liquides, de ti...
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerases are highly stable polymerases, featuring higher specificity, superior sensitivity and greater yields compared t...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Probe One-Step RT-qPCR Kit is designed to facilitate rapid, sensitive, and precise detection and quantification of various RNA sequences via hydr...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Taq DNA Polymerase Master Mix is a ready to use 1,1X or 2X reaction mix. Simply add primers, template and water to carry out primer extens...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Red Taq DNA Polymerase is a blend of Taq DNA polymerase combined with an inert red dye. The dye enables quick visual recognition of reactions to which...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: L'ADN polymérase Taq hautement concentrée, sans glycérol, 50 U/µl, est idéale pour l'utilisation industrielle et la fabrication de kits de diagnostic ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: FAST HiFi DNA Polymerase 2 U/µl est une ADN polymérase de relecture présentant les caractéristiques suivantes : haute fidélité >60X Taq ADN Polymé...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Taq Plus is an optimised format of Taq DNA polymerase master mix and, therefore, is a good alternative to Taq DNA polymerase...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le kit de digestion de la DNase I peqGOLD est optimisé pour être utilisé avec les protocoles d'extraction d'ARN peqGOLD. Normalement, la digestion de ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Purifie les bandes d'ADN de 70 pb à 20 kb de longueur à partir de gels d'agarose. La bande d'ADN d'intérêt est excisée du gel, dissoute dans un tampon...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Il vous permet d'isoler jusqu’à 40 à 70 µg d'ADN plasmidique de haute qualité à partir de 15 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. Simpl...
Référence Produit: (N788-KIT)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le set pour la purification de l'ARN total sans phénol fournit une méthode rapide pour l'isolement et la purification de l'ARN total des cellules anim...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Méthode facile à utiliser pour isoler jusqu'à 100 µg d'ARN total à partir de cellules eucaryotes cultivées et de tissus mous. <1×10⁷ cellules ou 3...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Probe One-Step RT-qPCR Master Mix with UDG is designed for the detection and quantitation of RNA targets and is an ideal choice for multiplex app...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 626
no targeter for Bottom