Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "reactifs-de-purification-des-acides-nucleiques"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Trier par:
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Pour la digestion des DNases lors de la purification de l'ARN. Le kit RNase-Free DNase permet une digestion rapide et efficace de l'ADN sur colonne lo...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   La ribonucléase A (RNase A) est exempte d'endonucléase et, après contrôle de sa qualité, elle peut être utilisée dans les procédures de puri...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   RNA-Solv® Reagent est un système à un seul réactif pour isoler l'ARN total des cellules et des tissus. Le réactif, une solution monophasée constituée ...
Référence Produit: (K600-50RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 Pce
Référence Produit: (N788-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The Phenol-Free Total RNA Purification Kit purifies RNA of all sizes, including micro RNA, from a wide variety of specimens, without the use of phenol...
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Marques :  VWR Chemicals
Description:   SOLUTION II 1 * 250 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Suivant