Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs pour l'expression protéique
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/83/18989683.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Trier par:
Référence Produit: (RPK0325)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Rockland Immunochemicals
Description:   N/A
Référence Produit: (NA9120-1ML)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Pierce™ Premium Grade Reagents are high-quality formulations of selected chemical modification reagents, specially characterised for applications wher...
Marques :  Thermo Scientific
Description:   The 1-Step Human Coupled IVT Kit – DNA is a mammalian in vitro translation (IVT) system based on HeLa cell lysates. The kit contains all of the...
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Marques :  Thermo Scientific
Description:   The Pierce™ Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit contains essential crosslinkers, modification reagents and buffers for conjugating antibodies,...
UOM:  1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Suivant
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS