Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (8)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs pour l'extraction des protéines
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"120"
Trier par:
Référence Produit: (M329-10ML)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Référence Produit: (1B1622-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  OriGene
Description:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Référence Produit: (28-9031-28)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (80-6483-37)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (59004.)
Marques :  Biotium
Description:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Marques :  Biotium
Description:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Marques :  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Description:   Native endoproteinase Lys-C from Lysobacter enzymogenes. Serine protease that specifically hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carb...
UOM:  1 * 5 µG
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 120
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS