Imprimer
Votre recherche pour: Étalons de viscosité
22  résultat(s)
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Certifiés ISO 17025 & ISO 17034, ces étalons de viscosité à usage général procurent des données certifiées sur la viscosité cinématique, la viscosité ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les étalons de silicone en viscosité rotationnelle sont formulés spécialement pour être utilisés avec des équipement où le contrôle de la température ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces solutions de référence sont utilisées pour l'étalonnage, le contrôle, la vérification, la qualification ou la validation de méthode pour certains ...
Référence Produit: (99566.180)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalon d'eau pure en viscosité, offrant des données certifiées pour la viscosité cinématique, la viscosité dynamique et la densité, à des températures...
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les étalons d'huile minérale en viscosité rotationnelle sont formulés spécialement pour être utilisés avec les viscosimètres rotationnels; ils sont do...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalons de viscosité en mesure CCS de qualité supérieure, idéals pour étalonner et vérifier les équipements analytiques utilisés en essai avec un simu...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalons de viscosité à coupe d'écoulement, spécialement formulés pour être utilisés avec des coupes viscosimétriques telles Ford, Shell, Zahn.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces étalons sont certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162 à 40 et 100 °C sous accréditation ISO 17025 et ISO 17034; ils ont été éla...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les étalons de viscosité à basse température disposent de données certifiées en viscosité cinématique, en viscosité dynamique ou en densité, et ce pou...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Paints and coatings viscosity standards provide certified kinematic viscosity, dynamic viscosity, density and (where applicable) Krebs data across tem...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les étalons de viscosité à usage médical fournissent des données de viscosité dynamique certifiées à 25,00 et 37,00 °C; ils sont doublement certifiés ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalons en viscosité cône et plateau: de qualité supérieure, ils sont idéals pour l'industrie de la peinture et des revêtements.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les étalons de viscosité à haute température sont idéals pour la calibration et l’étalonnage de viscosimètres capillaires en verre, ainsi que de tout ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les valeurs de viscosité des huiles de référence certifiées en viscosité ont été testées et certifiées pour des mélanges en proportions habituelles. C...
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Viscometry Standards, Viscosité à 40 °C: 500±6 cSt, Viscosité à 50 °C: 52 cSt
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Nominal viscosity: 360 cSt at 40 °C and 42 cSt at 100 °C, 500 ml, Viscometry Standards, Hydrocarbons
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom