Imprimer
Votre recherche pour: Lames de microscopes
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lame de microscopie, VWR®, Bords: Bruts, L×l: 76×26 mm, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de microscope sont dotées d'un revêtement légèrement opaque de différentes couleurs.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie à dépolissage coloré, Bevelled edges, 45°, VWR®, jaune
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de microscopie sont conçues avec des extrémités dépolies en couleur pour la coloration H&E sur des sections congelées lors d’un examen histo...
Fournisseur: KLINIPATH
Description: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
promo
Référence Produit: (KLINPR-001)
Fournisseur: KLINIPATH
Description: Microscope slides specially designed for use with printers.
UOM: 1 * 2.500 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de microscopie sont conçues avec des extrémités dépolies en couleur pour la coloration H&E sur des sections congelées lors d’un examen histo...
Référence Produit: (631-1161)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie à extrémités à double dépolissage conçues pour le sang humain, les tests de fluides corporels et les sections à la paraffine.
UOM: 1 * 2.500 Pce
Référence Produit: (631-1160)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie à bords rodés conçues pour les analyses de sang ou de liquides humains.
UOM: 1 * 2.500 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Lames de microscope en verre sodocalcique pré-nettoyées avec une zone de marquage dépolie soyeuse de 20 mm, sur les deux côtés.
Fournisseur: Corning
Description: Ces lames sont dépolies d'un côté, dépolies des deux côtés, ou pleines.
Fournisseur: Epredia
Description: Ces lames sont en verre extra blanc, nettoyées et polies.
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Les couleurs vives des extrémités dépolies des lames UniMark contrastent parfaitement avec les repères.
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Lames pour microscope avec coins chanfreinés pour réduire le risque de blessures et zone soyeuse de 20 mm, à une extrémité, sur les deux côtés.
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
promo
Fournisseur: Epredia
Description: Ces lames sont dotées d'un revêtement opaque de couleurs standard.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom